Documenti fondamentali
E5501
Sigma-Aldrich
Eucatropine hydrochloride
Sinonimo/i:
α-Hydroxybenzeneacetic acid 1,2,2,6-tetramethyl-4-piperidinyl ester, 4-Mandeloyloxy-1,2,2,6-tetramethylpiperidine hydrochloride, Euphthalmine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
Cl.CC1CC(CC(C)(C)N1C)OC(=O)C(O)c2ccccc2
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)