E51007
N-Ethylurea
97%
Sinonimo/i:
1-Ethylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
RYECOJGRJDOGPP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup