Documenti fondamentali
E49258
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Densità
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
JZGZKRJVTIRPOK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)