Key Documents
E47352
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. eboll.
59-61 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-4-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
IDBNECMSCRAUNU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup