Key Documents
E35702
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methyl-2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, NSC 84213
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H8(=O)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impurezze
10% methyl ester
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
128-132 °C/32 mmHg (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
FFVHHWOJYFCNJP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Hydroxylation / oxidative chlorination with hydrogen peroxide
  • Heterocyclization
  • Cyclization of generated dianions followed by dehydrogenation
  • Palladium-catalyzed isomerization
  • Regioselective cyclizations
  • Vinylogous Michael reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)