Documenti fondamentali
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.58
Beilstein:
385698
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)