Documenti
E16902
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-chloroacetoacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCHClCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Beilstein:
774278
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
107 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
P M Flanagan et al.
Journal of molecular biology, 206(2), 295-304 (1989-03-20)
The Tn3-encoded resolvase protein promotes a site-specific recombination reaction between two directly repeated copies of the recombination site res. Several inhibitors that block this event in vitro have been isolated. In this study four of these inhibitors were tested on