Documenti
245860
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloroacetoacetate
97%
Sinonimo/i:
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Formula condensata:
ClCH2COCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.56
Beilstein:
1759939
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
85 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)