Documenti fondamentali
E13202
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-benzylacetoacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
276 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)