Documenti fondamentali
DWKCPB0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Sinonimo/i:
CPB0100P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CPB0100P
Capacità
100 mL , with +/-1mL tolerance
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)