Documenti fondamentali
DWKBWP0060PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinonimo/i:
BWP0060PGRAD
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0060PGRA
Capacità
60 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)