Documenti fondamentali
DWKBWH2000P
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 2000 mL
Sinonimo/i:
BWH2000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Capacità:
2000 mL
Materiali:
screw cap
wide-neck
Confezionamento:
pkg of 5 ea
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
screw cap
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWH2000P
Capacità
2000 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)