Documenti fondamentali
DWK209665
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinonimo/i:
209665
Scegli un formato
72 EACH
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EACH
CHF 181.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Materiali
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
Confezionamento
pkg of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 209665
Diametro bottiglia × alt.
33 mm × 69 mm
Capacità
30 mL
Caratteristiche e vantaggi
Superior double seal closure for leak resistance
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)