Documenti fondamentali
DWK986746
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinonimo/i:
986746
Scegli un formato
1000 EA
CHF 677.00
CHF 677.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 677.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 677.00
Check Cart for Availability
Materiali
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986746
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)