Documenti fondamentali
DWK986726
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinonimo/i:
986726
Scegli un formato
1000 EA
CHF 627.00
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 627.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 627.00
Check Cart for Availability
Materiali
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986726
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)