Documenti fondamentali
DWK74505-20
KIMBLE® scintillation vials with attached foamed PE lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Sinonimo/i:
KIMBLE Scintillation Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
with cap
Confezionamento
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 74505-20
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (57 mm) (340 mm)
Capacità della provetta
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Descrizione generale
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)