Documenti fondamentali
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Sinonimo/i:
292282501
Scegli un formato
10 EACH
CHF 75.80
CHF 75.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 75.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 75.80
Check Cart for Availability
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 292282501
diam. × spessore
(26 mm) (5 mm)
Raccordi
GL 45 neck
Descrizione generale
Suitable for PBT screw cap
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)