Documenti fondamentali
DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Sinonimo/i:
261313806
Scegli un formato
50 EACH
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
CHF 154.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile; autoclaved
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261313806
Diam. tubo
(30 mm) , External Thread
Volume provetta
(43 mL)
Descrizione generale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)