Documenti fondamentali
DWK241935402
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
241935402
Scegli un formato
10 EACH
CHF 343.00
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 343.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
joint: ST/NS neck24/29
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241935402
Capacità pallone
500 mL
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
  • Fired-on, highly durable white print
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)