Documenti fondamentali
DWK231720184
Disposable Culture Tube
Sinonimo/i:
231720184
Scegli un formato
814 EACH
CHF 56.00
CHF 56.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
814 EACH
CHF 56.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
CHF 56.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Materiali
soda-lime glass vial
Confezionamento
pkg of 814 ea
Produttore/marchio commerciale
231720184
W × L × diam.
9.75 mm × 75 mm × 0.80 mm
Applicazioni
Preparation cell culture, sample collecting
Caratteristiche e vantaggi
straight rim, round bottom, not reusable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)