Documenti fondamentali
DWK212172404
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (100 mL)
Sinonimo/i:
212172404
Scegli un formato
10 EACH
CHF 124.00
CHF 124.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 124.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
CHF 124.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Materiali
flat
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212172404
Capacità pallone
(100 mL)
Descrizione generale
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)