This vessel will accommodate a #13.5 stopper, but this item is not available.
DWK211947353
Duran® Filtering Flasks
Bottle shape, WITH KECK ASSEMBLY SET
Sinonimo/i:
211947353
Scegli un formato
CHF 231.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 231.00
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 211947353
Capacità
5000 mL
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is there a matching rubber stopper/bung to fit this flask? preferably with a 15mm centre hole?
1 answer-