D83532
Diethoxydiphenylsilane
97%
Sinonimo/i:
Diphenyldiethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
167 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20O2Si/c1-3-17-19(18-4-2,15-11-7-5-8-12-15)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes