D80401
Dicyclohexyl ketone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. eboll.
138 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
TWXWPPKDQOWNSX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves