D74509
2,6-Dichlorostyrene
99%
Sinonimo/i:
2,6-Dichlorovinylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. eboll.
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.