Documenti fondamentali
D69602
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
99%
Sinonimo/i:
Pentamethylene dichloride
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.04
Beilstein:
1732340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
63-66 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−72 °C (lit.)
Densità
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCCCCl
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Joshua D Kittle et al.
ACS omega, 5(31), 19820-19826 (2020-08-18)
Selectivity remains a challenge for rapid optical vapor sensing via light reflected from porous silicon photonic crystals. This work highlights a method to increase optical vapor selectivity of porous silicon rugate filters by analyzing additive spectra from two rugate filter
Joshua Kittle et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(1) (2019-12-29)
Vapor sensing via light reflected from photonic crystals has been increasingly studied as a means to rapidly identify analytes, though few studies have characterized vapor mixtures or chemical warfare agent simulants via this technique. In this work, light reflected from