Documenti
D49806
Sigma-Aldrich
Dibutyldimethoxytin
Sinonimo/i:
Dibutyltin dimethoxide
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2Sn(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.01
Beilstein:
4129589
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
Densità
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC
InChI
1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2
ZXDVQYBUEVYUCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 31, 3595-3595 (1990)