Documenti
D221406
Sigma-Aldrich
1-Dodecanethiol
98%
Sinonimo/i:
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.40
Beilstein:
969337
Numero CE:
Numero MDL:
Densità del vapore
7 (vs air)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
266-283 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup