D219800
1,3-Di-p-tolylcarbodiimide
96%
Sinonimo/i:
N,N′-Methanetetraylbis[4-methyl]benzenamine, Bis(4-methylphenyl)carbodiimide, NSC 20627
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
P. eboll.
221-223 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N=C=Nc2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14N2/c1-12-3-7-14(8-4-12)16-11-17-15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,1-2H3
BOSWPVRACYJBSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Cyclic guanidines
- Five membered heterometallacycloallenes
- Benzimidazoles or quinazolines via nucleophilic addition and intramolecular C-C bond formation
- Benzoxazole and benzimidazole derivatives via cross-coupling reactions
- Gem-difluorodihydrouracil derivatives via addition reactions
Reactant for ketene cycloadditions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3