426393
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Sinonimo/i:
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
Saggio
99%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
137-139 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Applicazioni
- Guanylation of amines
- Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
- Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
- Ketene cycloadditions
- Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
- Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?