D198609
2,5-Dinitrophenol
97%
Sinonimo/i:
γ-Dinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
contiene
5-25% water
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
UWEZBKLLMKVIPI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges