Documenti fondamentali
D188301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,3′-thiodipropionate
99%
Sinonimo/i:
3,3′-Thiodipropionic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
S(CH2CH2CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
148 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)