Documenti fondamentali
D16207
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
About This Item
Formula condensata:
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.33
Beilstein:
3922166
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)