Documenti fondamentali
D150606
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzyl chloride
technical grade, 60%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Concentrazione
60%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CCl)cc1C
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)