Documenti
D132330
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3