D104981
Dibenzosuberone
98%
Sinonimo/i:
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6332 (lit.)
P. eboll.
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?