Documenti fondamentali
CLS980025
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 55 mL
Sinonimo/i:
Corning® 9800
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round bottom tube
Confezionamento
case of 288
pack of 72
Produttore/marchio commerciale
Corning 9800-25
D.E. × lungh.
25 mm × 150 mm
Capacità
55 mL
Descrizione generale
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)