Documenti fondamentali
DWK261312604
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (20 mL), straight rim, tube diam. (20 mm) , External Thread
Sinonimo/i:
261312604
Scegli un formato
100 EACH
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
CHF 124.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile; autoclaved
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261312604
Diam. tubo
(20 mm) , External Thread
Volume provetta
(20 mL)
Descrizione generale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)