Documenti fondamentali
CLS88202429
Pyrex® enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Corning 8820-2429
Disponibilità
not available in EU
Lunghezza
85 mm
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)