Documenti
CLS842450
Pyrex® round-bottom centrifuge tube
capacity 50 mL, O.D. × L 29 mm × 133 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
cap (#13 Pennyhead Stopper)
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8424-50
Disponibilità
not available in EU
D.E. × lungh.
29 mm × 133 mm
Capacità
50 mL
Descrizione generale
With pennyhead stopper.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.