Documenti fondamentali
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8101
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 8101-50
D.E. × lungh.
28 mm × 135 mm
Capacità
50 mL
Colore
clear
Descrizione generale
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)