Documenti fondamentali
CLS7995150
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 7995
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
case of 2
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 7995-150
Diam. int. × lungh.
35 mm × 150 mm
Diam. tappo
54 mm
Filettatura del tappo
45
Colore
clear
Capacità
100 mL
Compatibilità
suitable for (for use in hybridization chambers)
Descrizione generale
For use in hybridization incubators with rotators. Graduated, 35 mm I.D., and GL 45 size PP plug-seal screw-cap with O-ring for a leakproof seal. Available in three lengths to accept different size hybridization membranes. Replacement plug-seal caps and O-rings available separately.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)