Documenti fondamentali
CLS762438
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 38
Sinonimo/i:
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: stopper38
Produttore/marchio commerciale
Corning 7624-38
Descrizione generale
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)