CLS71001
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 1 mL, accuracy: 0.006 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7100-1
Corning 7100
Campo di misura del volume
1 mL, accuracy: 0.006 mL
Lunghezza
313 mm
Capacità
1 mL
Colore
blue
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)