Documenti fondamentali
CLS7082516XX
Pyrex® VISTA culture tube, screw-cap
diam. × L 16 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70825
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 70825-16XX
diam. × lung.
16 mm × 150 mm
Colore
clear
Descrizione generale
These Pyrex Vista culture tubes are supplied with deep-form phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. The blue enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations. Pencil marks are easily erased.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)