Documenti fondamentali
CLS6980B8
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 8 in., parameter 400-750 MHz
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes, Corning® 6980
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
case of 5 ea
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6980B-8
Parametri
400-750 MHz
Lunghezza
8 in.
Diam. tubo
4.97 mm , approx.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)