Documenti fondamentali
CLS66402125
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 125 mL
Sinonimo/i:
Corning® 66402
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura rubinetto
2
Misura tappo a cono
22
Produttore/marchio commerciale
Corning 66402-125
Capacità imbuto
125 mL
D.E. stelo × lungh.
10 mm × 65 mm , below stopcock
Descrizione generale
Features a protective plastic coating. Coating helps prevent glass from shattering and reduces spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)