CLS640030
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinonimo/i:
Corning® 6400
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Misura rubinetto
2
Misura tappo a cono
9
Produttore/marchio commerciale
Corning 6400-30
Diam. est. corpo
40 mm
D.E. stelo × lungh.
10 mm × 65 mm , below stopcock
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)