CLS6383250
Pyrex® cylindrical separatory funnel, PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Corning® 6383
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint stopper22
Produttore/marchio commerciale
Corning 6383-250
Capacità
250 mL
Misura rubinetto
2
Categorie correlate
Descrizione generale
Graduated, with ST Pyrex stopper and microfinish PTFE stopcock.
CLS6383A100 - does not include a stopper
CLS6383A100 - does not include a stopper
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)