Documenti fondamentali
CLS616075
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 6160
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 6160-75
Lungh. stelo
150 mm
D.I. sommità
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)